Learn More
2-(Acetilamino)-6- (1S)-1-(3-etoxi-4-metoxifenil)-2-(metilsulfonil)etil]amino]carbonilo]-ácido benzoico, TRC
Código de producto. 30136323
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136323 100 mg 100 miligramos
30133400 10 mg 10 miligramos
30007464 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136323 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA168785100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1809170-71-5
Fórmula molecular C22H26N2O8S
Peso molecular (g/mol) 478.52
Sinónimo Benzoic acid, 2-(acetylamino)-6-[[[(1S)-1-(3-ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-(methylsulfonyl)ethyl]amino]carbonyl]- (ACI), 2-(Acetylamino)-6-[[[(1S)-1-(3-ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-(methylsulfonyl)ethyl]amino]carbonyl]benzoic acid (ACI)
Nombre IUPAC 2-acetamido-6-[[(1S)-1-(3-etoxi-4-metoxifenil)-2-metilsulfoniletil]carbamoiloico-ácido benzoico
SMILES O=C(C1=C(C(O)=O)C(NC(C)=O)=CC=C1)N[C@H](CS(=O)(C)=O)C2=CC(OCC)=C(OC)C=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Acetylamino)-6-[([(1S)-1-(3-ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-(methylsulfonyl)ethyl]amino)carbonyl]-benzoic Acid
Nombres de analitos o componentes 2-(Acetylamino)-6-[([(1S)-1-(3-ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-(methylsulfonyl)ethyl]amino)carbonyl]-benzoic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C22H26N2O8S/c1-5-32-19-11-14(9-10-18(19)31-3)17(12-33(4,29)30)24-21(26)15-7-6-8-16(23-13(2)25)20(15)22(27)28/h6-11,17H,5,12H2,1-4H3,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t17-/m1/s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 478.141