Learn More
2-acetilamino-5-cloropiridina, Mikromol™
Código de producto. 30052645
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30052645 100 mg 100 miligramos
30050546 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052645 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0149.50
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-acetilamino-5-cloropiridina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acetylamino-5-chloropyridine
CAS 45965-30-8
Nombres de analitos o componentes 2-Acetylamino-5-chloropyridine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H7 Cl N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-Acetylamino-5-chloropyridine
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7ClN2O/c1-5(11)10-7-3-2-6(8)4-9-7/h2-4H,1H3,(H,9,10,11)
SMILES CC(=O)Nc1ccc(Cl)cn1
Nombre IUPAC N-(5-cloropiridin-2-il)acetamida
Peso molecular (g/mol) 170.6
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.0247 g/mol