Learn More
2-acetilamino-4-clorofenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Acetylamino-4-chlorophenol |
| CAS | 26488-93-7 |
| Fórmula molecular | C8H8ClNO2 |
| Cantidad | 2 g |
| Sinónimo | N-(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)acetamide, 5'-Chloro-2'-hydroxy-acetanilide, 4-Chloro-2-acetamidophenol, NSC 26186 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8ClNO2/c1-5(11)10-7-4-6(9)2-3-8(7)12/h2-4,12H,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | CC(=O)Nc1cc(Cl)ccc1O |
| Nombre IUPAC | N-(5-cloro-2-hidroxifenil)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 185.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.0244 |