Learn More
2-(acetilamino)-2-desoxi-N-metoxi-N-metil-3,4,6-tris-O-(fenilmetil)-beta-D-glucopiranosilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Acetylamino)-2-deoxy-N-methoxy-N-methyl-3,4,6-tris-O-(phenylmethyl)-beta-D-glucopyranosylamine |
| CAS | 1269489-98-6 |
| Fórmula molecular | C31H38N2O6 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C31H38N2O6/c1-23(34)32-28-30(38-21-26-17-11-6-12-18-26)29(37-20-25-15-9-5-10-16-25)27(39-31(28)33(2)35-3)22-36-19-24-13-7-4-8-14-24/h4-18,27-31H,19-22H2,1-3H3,(H,32,34)/t27?,28?,29-,30?,31-/m1/s1 |
| SMILES | CON(C)[C@@H]1OC(COCc2ccccc2)[C@@H](OCc3ccccc3)C(OCc4ccccc4)C1NC(=O)C |
| Nombre IUPAC | N-[(2R,5S)-2-[metoxi(metil)amino]-4,5-bis(fenilmetoxi)-6-(fenilmetoximetil)oxan-3-il]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 534.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 534.273 |