Learn More
2-(Acetilamino)-2-desoxi-D-glucosa 1-Oxima 3,4,6-Triacetato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Acetylamino)-2-deoxy-D-glucose 1-Oxime 3,4,6-Triacetate |
| CAS | 908353-02-6 |
| Fórmula molecular | C14H22N2O9 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H22N2O9/c1-7(17)16-11(5-15-22)13(24-9(3)19)14(25-10(4)20)12(21)6-23-8(2)18/h5,11-14,21-22H,6H2,1-4H3,(H,16,17)/b15-5+/t11-,12+,13+,14+/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@@H](\C=N\O)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H](O)COC(=O)C |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(2R,3R,4R,5S,6E)-5-acetamido-3,4-diacetiloxi-2-hidroxi-6-hidroxiiminohexilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 362.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 362.1325 |