Learn More
2-(Acetilamino)-2-desoxi-4,6-O-(fenilmetileno)-aD-glucopiranosa 1-[Bis(fenilmetil)fosfato], TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Acetylamino)-2-deoxy-4,6-O-(phenylmethylene)-alpha-D-glucopyranose 1-[Bis(phenylmethyl) Phosphate] |
| CAS | 109304-69-0 |
| Fórmula molecular | C29H32NO9P |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Pyrano[3,2-d]-1,3-dioxin alpha-D-Glucopyranose Derivative |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H32NO9P/c1-20(31)30-25-26(32)27-24(19-34-28(38-27)23-15-9-4-10-16-23)37-29(25)39-40(33,35-17-21-11-5-2-6-12-21)36-18-22-13-7-3-8-14-22/h2-16,24-29,32H,17-19H2,1H3,(H,30,31)/t24-,25-,26-,27-,28?,29-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@H]1[C@@H](OP(=O)(OCc2ccccc2)OCc3ccccc3)O[C@@H]4COC(O[C@H]4[C@@H]1O)c5ccccc5 |
| Nombre IUPAC | Fosfato de [(4aR,6R,7R,8R,8aS)-7-acetamido-8-hidroxi-2-fenil-4,4a,6,7,8,8a-hexahidropirano[3,2-d][1,3]dioxin-6-il] dibencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 569.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 569.1815 |