Learn More
Éster 1,3-dietílico del ácido 2-(acetilamino)-2-[[8-(acetiloxi)-3-quinolinil]metil]propanodioico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Acetylamino)-2-((8-(acetyloxy)-3-quinolinyl)methyl)propanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester |
| CAS | 1123191-91-2 |
| Fórmula molecular | C16 H24 O9 S |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H24O9S/c1-6-26-16-15(24-11(5)20)14(23-10(4)19)13(22-9(3)18)12(25-16)7-21-8(2)17/h12-16H,6-7H2,1-5H3/t12?,13-,14?,15?,16-/m0/s1 |
| SMILES | CCS[C@@H]1OC(COC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)C(OC(=O)C)C1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | 2-acetamido-2-[(8-acetiloxiquinolin-3-il)metil]propanodioato de dietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 392.421 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 392.114 |