Learn More
Éster 1,3-dietílico del ácido 2-(acetilamino)-2-[(3-metoxi-4-nitrofenil)metil]-propanodioico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Acetylamino)-2-[(3-methoxy-4-nitrophenyl)methyl]-propanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester |
| CAS | 73384-27-7 |
| Fórmula molecular | C17H22N2O8 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (Acetylamino)[(3-methoxy-4-nitrophenyl)methyl]-propanedioic Acid Diethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H22N2O8/c1-5-26-15(21)17(18-11(3)20,16(22)27-6-2)10-12-7-8-13(19(23)24)14(9-12)25-4/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,18,20) |
| SMILES | CCOC(=O)C(Cc1ccc(c(OC)c1)[N+](=O)[O-])(NC(=O)C)C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 2-acetamido-2-[(3-metoxi-4-nitrofenil)metil]propanodioato de dietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 382.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 382.1376 |