Learn More
Éster 1,3-dietílico del ácido 2-(acetilamino)-2-[2-(4-bromo-2-clorofenil)etil]propanodioico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Acetylamino)-2-[2-(4-bromo-2-chlorophenyl)ethyl]propanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester |
| CAS | 1346604-54-3 |
| Fórmula molecular | C17H21BrClNO5 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Diethyl 2-[2-(4-Bromo-2-chlorophenyl)ethyl]-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]malonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H21BrClNO5/c1-4-24-15(22)17(20-11(3)21,16(23)25-5-2)9-8-12-6-7-13(18)10-14(12)19/h6-7,10H,4-5,8-9H2,1-3H3,(H,20,21) |
| SMILES | CCOC(=O)C(CCc1ccc(Br)cc1Cl)(NC(=O)C)C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 2-acetamido-2-[2-(4-bromo-2-clorofenil)etil]propanodioato de dietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 434.71 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 433.0292 |