Learn More
2-Acetilfenotiazina, TRC
Código de producto. 30317995
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30317995 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30317995 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA18757025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acetyl Phenothiazine
CAS 6631-94-3
Fórmula molecular C14H11NOS
Cantidad 25 g
Sinónimo ML 171, 1-(10H-Phenothiazin-2-yl)ethanone, Methyl Phenothiazin-2-yl Ketone, 2-Acetyl-10H-phenothiazine, 2-Acetylphenothiazine, NSC 169669, NSC 57951
SMILES CC(=O)c1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1
Peso molecular (g/mol) 241.31