Learn More
Éster metílico del ácido 2-acetiloctanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Acetyl-octanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 70203-04-2 |
| Fórmula molecular | C11H20O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Methyl 2-Acetyloctanoate, Methyl 2-Hexylacetoacetate, Methyl 2-Hexylacetylacetonate, Methyl alpha-Hexylacetoacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H20O3/c1-4-5-6-7-8-10(9(2)12)11(13)14-3/h10H,4-8H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCCCCC(C(=O)C)C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | 2-acetiloctanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 200.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.1412 |