Learn More
2-Acetil-7-amino-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15499015
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
15499015 1 g 1 g
15409025 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15499015 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H35471.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 2-acetil-7-amino-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina se utiliza como producto intermedio en síntesis química orgánica.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 81885-67-8
Fórmula molecular C11H14N2O
Peso molecular (g/mol) 190.246
Número MDL MFCD10016667
Clave InChI XWVFMJLNNGXNSG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-7-amino-3,4-dihydroisoquinolin-2 1h-yl ethanone, 2-acetyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-7-amine, 2-acetyl-7-amino-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, 7-isoquinolinamine, 2-acetyl-1,2,3,4-tetrahydro, 1-7-amino-3,4-dihydro-1h-isoquinolin-2-yl ethanone, n-acetyl-7-amino-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, 1-7-amino-3,4-dihydro-2 1h-isoquinolinyl ethanone, 1-7-amino-3,4-dihydroisoquinolin-2 1h-yl ethan-1-one, ethanone, 1-7-amino-3,4-dihydro-2 1h-isoquinolinyl, 1-7-amino-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-2-yl ethan-1-one
PubChem CID 12811352
Nombre IUPAC 1-(7-amino-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-2-il)etanona
SMILES CC(=O)N1CCC2=C(C1)C=C(C=C2)N
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Acetyl-7-amino-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Punto de fusión 107°C to 111°C
Color Marrón
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.24
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido