Learn More
2-Acetil-6-metilpiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15462679
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15462679 5 g 5 g
15472679 250 mg 250 miligramos
15452679 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15462679 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H65997.06
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 6940-57-4 | C8H9NO | 135.166 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6940-57-4
Fórmula molecular C8H9NO
Peso molecular (g/mol) 135.166
Número MDL MFCD06658293
Clave InChI FPQMUQPPAYCAME-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-acetyl-6-methylpyridine, 1-6-methylpyridin-2-yl ethanone, 1-6-methylpyridin-2-yl ethan-1-one, ketone, methyl 6-methyl-2-pyridyl, 6-acetyl-2-picoline, 1-6-methyl-pyridin-2-yl-ethanone, 1-6-methyl-2-pyridinyl ethanone, 6-methyl-2-acetylpyridine, ethanone, 1-6-methyl-2-pyridinyl, 6-acetyl-2-methylpyridine
PubChem CID 138872
Nombre IUPAC 1-(6-metilpiridin-2-il)etanona
SMILES CC1=CC=CC(=N1)C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acetyl-6-methylpyridine
Color Amarillo
Punto de ebullición 209°C
Temperatura de inflamación 84°C (183°F)
Índice de refracción 1.515
Cantidad 5 g
Beilstein 109564
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido