Learn More
2-Acetil-6-metoxinaftaleno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499166
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499166 100 g 100 g
11489166 25 g 25 g
11409176 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11499166 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18031.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3900-45-6 | C13H12O2 | 200.237 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3900-45-6
Fórmula molecular C13H12O2
Peso molecular (g/mol) 200.237
Número MDL MFCD00021643
Clave InChI GGWCZBGAIGGTDA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-acetyl-6-methoxynaphthalene, 1-6-methoxynaphthalen-2-yl ethanone, 1-6-methoxy-2-naphthyl ethanone, 6-methoxy-2-acetylnaphthalene, unii-61vbh3537c, 6'-methoxy-2'-acetonaphthone, 1-6-methoxy-2-naphthyl ethan-1-one, ethanone, 1-6-methoxy-2-naphthalenyl, 2-acetyl-6-methoxy naphthalene, 6-methoxy-2-acetyl naphthalene
PubChem CID 77506
Nombre IUPAC 1-(6-metoxinaftalen-2-il)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C=C(C=C2)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acetyl-6-methoxynaphthalene
Punto de fusión 107°C to 109°C
Punto de ebullición 155°C to 160°C (0.4 mmHg)
Cantidad 100 g
Beilstein 1871098
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.24
Porcentaje de pureza 98%