Learn More
2-Acetyl-6-(dimethylamino)naphthalene, TRC
Código de producto. 30134950
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134950 100 mg 100 miligramos
30134381 10 mg 10 miligramos
30006073 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30134950 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA168445100MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68520-00-3
Fórmula molecular C14 H15 N O
Peso molecular (g/mol) 213.28
Nombre IUPAC 1-[6-(dimethylamino)naphthalen-2-yl]ethanone
SMILES CN(C)c1ccc2cc(ccc2c1)C(=O)C
Specifica
Nombre del producto químico o material 2-Acetyl-6-(dimethylamino)naphthalene
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H15NO/c1-10(16)11-4-5-13-9-14(15(2)3)7-6-12(13)8-11/h4-9H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.1154
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.