Learn More
2-acetil-6-bromopiridina, TRC
Código de producto. 30326264
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30326264 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30326264 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA16850510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acetyl-6-bromopyridine
CAS 49669-13-8
Fórmula molecular C7H6BrNO
Cantidad 10 g
Sinónimo 1-(6-Bromopyridin-2-yl)ethanone, 2-Acetyl-6-bromopyridine, 2-Bromo-6-acetylpyridine6-Acetyl-2-bromopyridine, 6-Bromo-2-acetylpyridine, 6-Bromopyridin-2-yl methyl ketone
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6BrNO/c1-5(10)6-3-2-4-7(8)9-6/h2-4H,1H3
SMILES CC(=O)c1cccc(Br)n1
Nombre IUPAC 1-(6-bromopiridin-2-il)etanona
Peso molecular (g/mol) 200.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.9633