Learn More
2-Acetil-6-bromopiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15422388
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15422388 1 g 1 g
15442388 250 mg 250 miligramos
15432388 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15422388 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55981.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 49669-13-8 | C7H6BrNO | 200.035 g/mol
2-Acetyl-6-bromopyridine, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is also used as OLED intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-acetil-6-bromopiridina es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes. También se utiliza como OLED intermedio.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 49669-13-8
Fórmula molecular C7H6BrNO
Peso molecular (g/mol) 200.035
Número MDL MFCD00272200
Clave InChI RUJTWTUYVOEEFW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-acetyl-6-bromopyridine, 2-bromo-6-acetylpyridine, 1-6-bromopyridin-2-yl ethanone, 1-6-bromopyridin-2-yl ethan-1-one, 1-6-bromo-2-pyridinyl-1-ethanone, ethanone, 1-6-bromo-2-pyridinyl, bromopyridinylethanone, pubchem13351, acmc-1ap21, ksc490s1f
PubChem CID 11298578
Nombre IUPAC 1-(6-bromopiridin-2-il)etanona
SMILES CC(=O)C1=NC(=CC=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acetyl-6-bromopyridine
Punto de fusión 51°C to 55°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.03
Porcentaje de pureza 97%