Learn More
2-Acetil-5-metiltiofeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11463644
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11463644 5 g 5 g
11473644 25 g 25 g
11483644 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11463644 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11282.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13679-74-8 | C7H8OS | 140.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13679-74-8
Fórmula molecular C7H8OS
Peso molecular (g/mol) 140.20
Número MDL MFCD00014529
Clave InChI YOSDTJYMDAEEAZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-acetyl-5-methylthiophene, 1-5-methylthiophen-2-yl ethanone, ketone, methyl 5-methyl-2-thienyl, 1-5-methyl-2-thienyl ethan-1-one, 2-methyl-5-acetylthiophene, ethanone, 1-5-methyl-2-thienyl, methylthienylcetone, 1-5-methyl-2-thienyl ethanone, 5-methyl-2-acetylthiophene, methyl 5-methyl-2-thienyl ketone
PubChem CID 83655
Nombre IUPAC 1-(5-metiltiofen-2-il)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C)S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acetyl-5-methylthiophene
Punto de fusión 24°C to 28°C
Densidad 1.119
Punto de ebullición 65°C to 67°C (1 mmHg)
Índice de refracción 1.5625
Cantidad 5 g
Beilstein 110854
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.2
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Acetyl-5-methylthiophene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-(5-Methyl-2-thienyl)ethan-1-one