Learn More
2-Acetyl-5-methylthiophene 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10178412 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10178412 5 g Glass bottle 5 g
10361713 25 g Glass bottle 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10178412 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 382880050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 13679-74-8
Fórmula molecular C7H8OS
Peso molecular (g/mol) 140.20
Número MDL MFCD00014529
Clave InChI YOSDTJYMDAEEAZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-acetyl-5-methylthiophene, 1-5-methylthiophen-2-yl ethanone, ketone, methyl 5-methyl-2-thienyl, 1-5-methyl-2-thienyl ethan-1-one, 2-methyl-5-acetylthiophene, ethanone, 1-5-methyl-2-thienyl, methylthienylcetone, 1-5-methyl-2-thienyl ethanone, 5-methyl-2-acetylthiophene, methyl 5-methyl-2-thienyl ketone
PubChem CID 83655
Nombre IUPAC 1-(5-methylthiophen-2-yl)ethan-1-one
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C)S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acetyl-5-methylthiophene
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Low Melting Crystalline Mass, Powder or Crystals
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Acetyl-5-methylthiophene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.