Learn More
2-acetil-5-metilfurano, TRC
Código de producto. 30319359
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30319359 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30319359 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA189008500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acetyl-5-methylfuran
CAS 1193-79-9
Fórmula molecular C7 H8 O2
Cantidad 500 mg
Sinónimo 1-(5-Methyl-2-furanyl)ethanone, 1-(5-Methylfuran-2-yl)ethanone, 2-Acetyl-5-methylfuran, 2-Methyl-5-acetylfuran, 5-Acetyl-2-methylfuran, 5-Methyl-2-furylethanone, NSC 80404
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8O2/c1-5-3-4-7(9-5)6(2)8/h3-4H,1-2H3
SMILES CC(=O)c1oc(C)cc1
Nombre IUPAC 1-(5-metil-2-furil)etanona
Peso molecular (g/mol) 124.137
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.0524