Learn More
2-Acetil-5-yodo-2H-indazol, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10823191
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10823191 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10823191 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00297DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acetyl-5-iodo-2H-indazole
CAS 1174064-60-8
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Fórmula molecular C9H7IN2O
Número MDL MFCD11520128
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-acetyl-5-iodo-2h-indazole, 1-5-iodoindazol-2-yl ethanone, 1-5-iodo-2h-indazol-2-yl ethan-1-one, 1-5-iodo-2h-indazol-2-yl ethanone
Clave InChI JXZRYFOLDPVLCP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)N1C=C2C=C(I)C=CC2=N1
Nombre IUPAC 1-(5-iodoindazol-2-il)etanona
Peso molecular (g/mol) 286.07
PubChem CID 45594316
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.07