Learn More
2-Acetyl-5-chlorothiophene, 99%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10147663 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10147663 25 g Glass bottle 25 g
10023690 5 g Glass bottle 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10147663 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 306700250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6310-09-4
Peso molecular (g/mol) 160.62
Número MDL MFCD00005444
Clave InChI HTZGPEHWQCRXGZ-UHFFFAOYSA-N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acetyl-5-chlorothiophene
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 43.0°C to 47.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 117.0°C to 118.0°C
Temperatura de inflamación 108°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C6H5ClOS
Cantidad 25 g
Sinónimo 2-bromothiophenol, o-bromothiophenol, o-bromobenzenethiol, 2-bromo thiophenol, benzenethiol, 2-bromo, benzenethiol, o-bromo, 2-bromobenzene-1-thiol, 2-bromo-benzenethiol, 2-bromo-thiophenol, 2-bromobenzene thiol
SMILES CC(=O)C1=CC=C(Cl)S1
Nombre IUPAC 2-Bromobencenotiol
PubChem CID 80598
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.62
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Crystalline Powder or Crystals