Learn More
2-Acetyl-5-chlorothiophene, 99%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10023690 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10023690 5 g Glass bottle 5 g
10147663 25 g Glass bottle 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10023690 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 306700050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6310-09-4
Peso molecular (g/mol) 160.62
Número MDL MFCD00005444
Clave InChI HTZGPEHWQCRXGZ-UHFFFAOYSA-N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acetyl-5-chlorothiophene
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 43°C to 47°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C6H5ClOS
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-acetyl-5-chlorothiophene, 1-5-chlorothiophen-2-yl ethanone, 1-5-chloro-2-thienyl ethanone, 5-chloro-2-acetylthiophene, ethanone, 1-5-chloro-2-thienyl, 5-chlor-2-acetyl thiophen, ketone, 5-chloro-2-thienyl methyl, 1-5-chlorothiophen-2-yl ethan-1-one, 5-chloro-2-thienyl methyl ketone, 2-chloro-5-acetylthiophene
SMILES CC(=O)C1=CC=C(S1)Cl
Nombre IUPAC 1-(5-clorotiofen-2-il)etanona
PubChem CID 80572
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.62
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Crystalline Powder or Crystals