Learn More
2-Acetil-5-clorotiofeno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11453814
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11453814 10 g 10 g
11463814 50 g 50 g
11473814 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11453814 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11850.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6310-09-4 | C6H5ClOS | 160.62 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6310-09-4
Fórmula molecular C6H5ClOS
Peso molecular (g/mol) 160.62
Número MDL MFCD00005444
Clave InChI HTZGPEHWQCRXGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-acetyl-5-chlorothiophene, 1-5-chlorothiophen-2-yl ethanone, 1-5-chloro-2-thienyl ethanone, 5-chloro-2-acetylthiophene, ethanone, 1-5-chloro-2-thienyl, 5-chlor-2-acetyl thiophen, ketone, 5-chloro-2-thienyl methyl, 1-5-chlorothiophen-2-yl ethan-1-one, 5-chloro-2-thienyl methyl ketone, 2-chloro-5-acetylthiophene
PubChem CID 80572
Nombre IUPAC 1-(5-clorotiofen-2-il)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=C(S1)Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Acetyl-5-chlorothiophene
Punto de fusión 44°C to 48°C
Punto de ebullición 117°C to 118°C (17 mmHg)
Temperatura de inflamación 108°C (226°F)
Cantidad 10 g
Número UN UN2811
Beilstein 113936
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.62
Porcentaje de pureza 99%