Learn More
2-Acetil-5-bromotiofeno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Acetyl-5-bromothiophene |
| Nombre de nota | 99% |
| % mín. CAS | 98.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 93°C to 96°C |
| Color | Amarillo |
| Punto de ebullición | 103°C (4.0 mmHg) |
| Espectro infrarrojo | Authentic |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Mostrar más |