Learn More
2-Acetil-5-bromotiofeno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11492577 10 g 10 g
11402587 50 g 50 g
11412587 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11492577 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14826.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 5370-25-2 | C6H5BrOS | 205.069 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5370-25-2
Fórmula molecular C6H5BrOS
Peso molecular (g/mol) 205.069
Número MDL MFCD00014528
Clave InChI IGBZCOWXSCWSHO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-acetyl-5-bromothiophene, 1-5-bromothiophen-2-yl ethanone, ethanone, 1-5-bromo-2-thienyl, 1-5-bromo-2-thienyl ethan-1-one, 1-5-bromothiophen-2-yl ethan-1-one, 5-bromo-2-thienyl methyl ketone, 2-acetyl-5-bromo thiophene, ketone, 5-bromo-2-thienyl methyl, 2-acetyl-5-bromo-thiophene, 1-5-bromo-2-thienyl ethanone
PubChem CID 79335
Nombre IUPAC 1-(5-bromotiofen-2-il)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=C(S1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acetyl-5-bromothiophene
Punto de fusión 93°C to 96°C
Punto de ebullición 103°C (4 mmHg)
Cantidad 10 g
Beilstein 113949
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.07
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Acetyl-5-bromothiophene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-(5-Bromo-2-thienyl)ethan-1-one