Learn More
Yoduro de (2-acetil-4-metilpentil)trimetilamonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2-Acetyl-4-methylpentyl)trimethylammonium Iodide |
| CAS | 1069-62-1 |
| Fórmula molecular | C11H24INO |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Acetyl-N,N,N,4-tetramethyl-1-pentanaminium Iodide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H24NO.HI/c1-9(2)7-11(10(3)13)8-12(4,5)6;/h9,11H,7-8H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | O=C(C(C[N+](C)(C)C)CC(C)C)C.[I-] |
| Nombre IUPAC | (2-acetil-4-metilpentil)-trimetilazanio; yoduro |
| Peso molecular (g/mol) | 313.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 313.0903 |