Learn More
2-acetil-4-cianofenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Acetyl-4-cyanophenol |
| CAS | 35794-84-4 |
| Fórmula molecular | C9H7NO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H7NO2/c1-6(11)8-4-7(5-10)2-3-9(8)12/h2-4,12H,1H3 |
| SMILES | CC(C1=C(O)C=CC(C#N)=C1)=O |
| Nombre IUPAC | 3-acetil-4-hidroxibenzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 161.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.0477 |