Learn More
2-Acetil-4-clorotiofeno, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15443917
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15443917 5 g 5 g
15433917 1 g 1 g
15453917 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15443917 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H30384.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 34730-20-6 | C6H5ClOS | 160.62 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34730-20-6
Fórmula molecular C6H5ClOS
Peso molecular (g/mol) 160.62
Número MDL MFCD00082791
Clave InChI FKESGQASARHBDC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11105655
Nombre IUPAC 1-(4-clorotiofen-2-il)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC(Cl)=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acetyl-4-chlorothiophene
Densidad 1.334
Cantidad 5 g
Número UN UN2810
Sinónimo 1-4-chlorothiophen-2-yl ethanone, 2-acetyl-4-chlorothiophene, 1-4-chlorothien-2-yl ethanone, ethanone,1-4-chloro-2-thienyl, ethanone, 1-4-chloro-2-thienyl, 1-4-chlorothiophen-2-yl ethan-1-one, 1-4-chloro-2-thienyl ethanone, zlchem 1053, 4-chloro-2-acetylthiophene, ksc572s1r
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.62
Porcentaje de pureza ≥98%