Learn More
2-Acetil-4-(1,2,3,4-tetrahidroxibutil)imidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15498296
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
15498296 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 15498296 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63416.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-acetil-4-(1,2,3,4-tetrahidroxibutil)imidazol se utiliza para el tratamiento de trastornos autoinmunes.
Solubilidad
Soluble en agua destilada, DMSO (> 5 mg/ml), transparente (calentado) y PBS pH 7,2 (∼ 0,15 mg/ml).
Notas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acetyl-4-(1,2,3,4-tetrahydroxybutyl)imidazole
CAS 94944-70-4
Color Blanco a marrón
Fórmula molecular C9H14N2O5
Número MDL MFCD08752516
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2-athbi, 2-acetyl-4 5-tetrahydroxybutylimidazole, unii-hw195j55g1, thi, 2-acetyl-5-tetrahydroxybutyl imidazole, 2-acetyl-4-tetrahydroxybutylimidazole, ethanone, 1-4-1,2,3,4-tetrahydroxybutyl-1h-imidazol-2-yl-, 1r-1r*,2s*,3r*, 2-acetyl-4 5-1,2,3,4-tetrahydroxybutyl-imidazole thi, 1-5-1r,2s,3r-1,2,3,4-tetrahydroxybutyl-1h-imidazol-2-yl ethanone, 2-acetyl-4-tetrahydroxybutyl imidazole; 1-5-1r,2s,3r-1,2,3,4-tetrahydroxybutyl-1h-imidazol-2-yl-ethanone
Información de solubilidad Soluble in distilled water,DMSO (>5mg/ml),clear (warmed),and PBS pH 7.2 (∽0.15mg/ml).
Clave InChI CQSIXFHVGKMLGQ-BWZBUEFSSA-N
SMILES CC(=O)C1=NC=C(N1)C(C(C(CO)O)O)O
Nombre IUPAC 1-[5-[(1R,2S,3R)-1,2,3,4-tetrahidroxibutil]-1H-imidazol-2-il]etanona
Peso molecular (g/mol) 230.22
PubChem CID 108037
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.22
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo