Learn More
2-Acetil-3-metilpirazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11487327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11487327 25 g 25 g
11467327 1 g 1 g
11477327 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11487327 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15054.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 23787-80-6 | C7H8N2O | 136.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23787-80-6
Fórmula molecular C7H8N2O
Peso molecular (g/mol) 136.15
Número MDL MFCD00014612
Clave InChI QUNOTZOHYZZWKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-acetyl-3-methylpyrazine, 1-3-methylpyrazin-2-yl ethanone, 1-3-methylpyrazin-2-yl ethan-1-one, ethanone, 1-3-methylpyrazinyl, 2-methyl-3-acetylpyrazine, unii-7u5tew2y2b, 2-acetyl-3-methyl pyrazine, 1-3-methylpyrazinyl ethan-1-one, 3-acetyl-2-methylpyrazine, ethanone, 1-3-methyl-2-pyrazinyl
PubChem CID 32093
Nombre IUPAC 1-(3-metilpirazin-2-il)etanona
SMILES CC(=O)C1=NC=CN=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acetyl-3-methylpyrazine
Densidad 1.105
Punto de ebullición 265°C to 266°C
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Índice de refracción 1.522
Cantidad 25 g
Beilstein 742438
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza 98%