Learn More
2-Acetil-3-metilpirazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11467327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11467327 1 g 1 g
11477327 5 g 5 g
11487327 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11467327 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15054.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 23787-80-6 | C7H8N2O | 136.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23787-80-6
Fórmula molecular C7H8N2O
Peso molecular (g/mol) 136.15
Número MDL MFCD00014612
Clave InChI QUNOTZOHYZZWKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-acetyl-3-methylpyrazine, 1-3-methylpyrazin-2-yl ethanone, 1-3-methylpyrazin-2-yl ethan-1-one, ethanone, 1-3-methylpyrazinyl, 2-methyl-3-acetylpyrazine, unii-7u5tew2y2b, 2-acetyl-3-methyl pyrazine, 1-3-methylpyrazinyl ethan-1-one, 3-acetyl-2-methylpyrazine, ethanone, 1-3-methyl-2-pyrazinyl
PubChem CID 32093
Nombre IUPAC 1-(3-metilpirazin-2-il)etanona
SMILES CC(=O)C1=NC=CN=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acetyl-3-methylpyrazine
Densidad 1.105
Punto de ebullición 265°C to 266°C
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Índice de refracción 1.522
Cantidad 1 g
Beilstein 742438
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza 98%