Learn More
2-Acetil-3-bromotiofeno, 97 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Acetyl-3-bromothiophene |
| Punto de fusión | 41°C to 45°C |
| Punto de ebullición | 102°C to 105°C (4 mmHg) |
| Índice de refracción | 1.614 |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 116973 |
| Sensibilidad | Light sensitive |
| Nombre IUPAC | 1-(3-bromotiofen-2-il)etan-1-ona |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 205.07 |
| Porcentaje de pureza | 97% |