Learn More
2-Acetil-3-aminotiofeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388505
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11388505 250 mg 250 miligramos
11378505 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11388505 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10563.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 31968-33-9 | C6H7NOS | 141.188 g/mol
Dithienopyridines was synthesised from 2-Acetyl-3-aminothiophene. Also used as fine Intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Las ditienopiridinas se sintetizaron a partir de 2-acetil-3-aminotiofeno. También se utiliza como intermedio fino.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31968-33-9
Fórmula molecular C6H7NOS
Peso molecular (g/mol) 141.188
Número MDL MFCD00052585
Clave InChI MMLSKDGCLMDHAJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-acetyl-3-aminothiophene, 1-3-aminothiophen-2-yl ethanone, ethanone, 1-3-amino-2-thienyl, ethanone,1-3-amino-2-thienyl, pubchem20830, acmc-1co94, 1-3-aminothien-2-yl ethanone, 2-acetylthiophene-3-amine, 1-3-amino-2-thiophenyl ethanone
PubChem CID 2735233
Nombre IUPAC 1-(3-aminotiofen-2-il)etanona
SMILES CC(=O)C1=C(C=CS1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acetyl-3-aminothiophene
Punto de fusión 84°C to 88°C
Punto de ebullición 120°C to 125°C (0.8 mmHg)
Cantidad 250 mg
Beilstein 1635973
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.19
Porcentaje de pureza 97%