Learn More
2-Acetil-3,4,5,6-tetrahidropiridina clorhidrato (grado técnico), TRC
Código de producto. 30134067
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134067 250 mg 250 miligramos
30133261 100 mg 100 miligramos
17948144 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134067 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA188500250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27300-28-3
Fórmula molecular C7H11NO. HCl
Peso molecular (g/mol) 161.63
Sinónimo 1-(3,4,5,6-Tetrahydro-2-pyridinyl)ethanone Hydrochloride, Methyl 3,4,5,6 Tetrahydro-2-pyridyl Ketone Hydrochloride, 1-(2,3,4,5-tetrahydropyridin-6-yl)ethanone;hydrochloride, 2-Acetyl-3,4,5,6-tetrahydropyridine Hydrochloride
Nombre IUPAC 1-(2,3,4,5-tetrahidropiridina-6-il)etanona; Cloruro
SMILES CC(=O)C1=NCCCC1.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acetyl-3,4,5,6-tetrahydropyridine Hydrochloride
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChi=1S/C7H11NO.ClH/c1-6(9)7-4-2-3-5-8-7;/h2-5H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.06