Learn More
Clorhidrato de 2-acetil-3,4,5,6-tetrahidropiridina-13C2 (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Acetyl-3,4,5,6-tetrahydropyridine-13C2 Hydrochloride |
| CAS | 1346604-15-6 |
| Fórmula molecular | C513C2H12ClNO |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 1-(3,4,5,6-Tetrahydro-2-pyridinyl)ethanone-13C2 Hydrochloride, Methyl 3,4,5,6-Tetrahydro-2-pyridyl Ketone-13C2 Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H11NO.ClH/c1-6(9)7-4-2-3-5-8-7;/h2-5H2,1H3;1H/i1+1,6+1; |
| SMILES | [13CH3][13C](C1=NCCCC1)=O.Cl |
| Nombre IUPAC | 1-(2,3,4,5-tetrahidropiridin-6-il)(1,2-13C2)etanona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 163.61 |