Learn More
2-acetil-10-(3-cloropropil)fenotiazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Acetyl-10-(3-chloropropyl)phenothiazine |
| CAS | 39481-55-5 |
| Fórmula molecular | C17H16ClNOS |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-[10-(3-Chloropropyl)-10H-phenothiazin-2-yl]ethanone, Ketone 10-(3-Chloropropyl)phenothiazin-2-yl Methyl |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H16ClNOS/c1-12(20)13-7-8-17-15(11-13)19(10-4-9-18)14-5-2-3-6-16(14)21-17/h2-3,5-8,11H,4,9-10H2,1H3 |
| SMILES | ClCCCN1C2=CC=CC=C2SC3=C1C=C(C(C)=O)C=C3 |
| Nombre IUPAC | 1-(10-(3-cloropropil)-10H-fenotiazin-2-il)etan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 317.83 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 317.06 |