Learn More
2-Acetil-1-naftol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414107
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11414107 100 g 100 g
11404107 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11414107 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19532.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 711-79-5 | C12H10O2 | 186.21 g/mol
2-acetyl-1-naphthol and 1-acetyl-2-naphthol with triphosgene gave naphtho[1,2-e]-1,3-oxazines, naphtho[2,1-e]-1,3-oxazines or their spiro dimers depending on the molar ratio of triphosgene used for the cyclization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-acetil-1-naftol y 1-acetil-2-naftol con trifosgeno dieron nafto[1,2-e]-1,3-oxazinas, nafto[2,1-e]-1,3-oxazinas o sus dímeros de espiral, dependiendo de la relación molar del trifosgeno utilizado para la ciclización.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 711-79-5
Fórmula molecular C12H10O2
Peso molecular (g/mol) 186.21
Número MDL MFCD00003963
Clave InChI JBGJVMVWYWUVOW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1'-hydroxy-2'-acetonaphthone, 2-acetyl-1-naphthol, 1-hydroxy-2-acetylnaphthalene, 2-acetyl-1-hydroxynaphthalene, 1-hydroxy-2-acetonaphthone, ethanone, 1-1-hydroxy-2-naphthalenyl, 1-1-hydroxynaphthalen-2-yl ethanone, 1-1-hydroxy-2-naphthalenyl ethanone, 2'-acetonaphthone, 1'-hydroxy, 1-hydroxy-2-naphthyl methyl ketone
PubChem CID 69733
Nombre IUPAC 1-(1-Hidroxinaftalen-2-il)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acetyl-1-naphthol
Punto de fusión 98°C to 100°C
Cantidad 100 g
Beilstein 1868084
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.21
Porcentaje de pureza 99%