Learn More
2-Acetyl-1-methylpyrrole, 99%, ACROS Organics™
Código de producto. 10377540 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10377540 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 10377540 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 171140100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acetyl-1-methylpyrrole
Nombre de nota 99%
CAS 932-16-1
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Incoloro a marrón
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula molecular C7H9NO
Índice de refracción 1.5400 to 1.5440 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00003089
Cantidad 10 g
Beilstein 21, 272
Sinónimo 2-acetyl-1-methylpyrrole, n-methyl-2-acetylpyrrole, 1-1-methyl-1h-pyrrol-2-yl ethanone, 1-1-methylpyrrol-2-yl ethanone, 1-methyl-2-acetylpyrrole, 2-acetyl-n-methylpyrrole, ethanone, 1-1-methyl-1h-pyrrol-2-yl, methyl 1-methylpyrrol-2-yl ketone, 1-1-methyl-1h-pyrrol-2-yl ethan-1-one, 2-acetyl-1-methyl pyrrole
Clave InChI NZFLWVDXYUGFAV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C=CC=C1C(C)=O
Nombre IUPAC 1-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)ethan-1-one
Peso molecular (g/mol) 123.16
PubChem CID 61240
ChEBI CHEBI:59982
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.15
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Liquid