Learn More
2-acetil-1,2,3,4-tetrahidro-8-isoquinolinol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Acetyl-1,2,3,4-tetrahydro-8-isoquinolinol |
| CAS | 140865-97-0 |
| Fórmula molecular | C11H13NO2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 1-(3,4-Dihydro-8-hydroxy-2(1H)-isoquinolinyl)-ethanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13NO2/c1-8(13)12-6-5-9-3-2-4-11(14)10(9)7-12/h2-4,14H,5-7H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)N1CCc2cccc(O)c2C1 |
| Nombre IUPAC | 1-(8-hidroxi-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-2-il)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 191.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 191.0946 |