Learn More
Cloruro de 2-acetoxiisobutirilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11374384
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
11374384 10 g 10 g
11384384 50 g 50 g
2 options
Código de producto. 11374384
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L00957.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40635-66-3
Fórmula molecular C6H9ClO3
Peso molecular (g/mol) 164.585
Número MDL MFCD00000708
Clave InChI RBTCRFLJLUNCLL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-acetoxyisobutyryl chloride, 1-chlorocarbonyl-1-methylethyl acetate, 2-acetoxy-2-methylpropionyl chloride, propanoyl chloride, 2-acetyloxy-2-methyl, 2-acetoxyisobutyroyl chloride, 2-chloro-1,1-dimethyl-2-oxoethyl acetate, acmc-1an8z, 2-acetoxyisobutyrylchloride, acetoxyisobutyric acid chloride, acetoxy-iso-butyrylchloride
PubChem CID 123496
Nombre IUPAC acetato de (1-cloro-2-metil-1-oxopropan-2-il)
SMILES CC(=O)OC(C)(C)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acetoxyisobutyryl chloride
Densidad 1.15
Punto de ebullición 55°C to 56°C (6 mmHg)
Temperatura de inflamación 68°C (154°F)
Índice de refracción 1.429
Cantidad 10 g
Número UN UN3265
Beilstein 507772
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.59
Porcentaje de pureza 98%