Learn More
Bromuro de 2-acetoxiisobutirilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Acetoxyisobutyryl Bromide |
| CAS | 40635-67-4 |
| Fórmula molecular | C6H9BrO3 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 2-(Acetyloxy)-2-methyl-propanoyl Bromide, Mattock's Bromide, alpha-Acetoxyisobutyryl Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H9BrO3/c1-4(8)10-6(2,3)5(7)9/h1-3H3 |
| SMILES | CC(=O)OC(C)(C)C(=O)Br |
| Nombre IUPAC | acetato de (1-bromo-2-metil-1-oxopropan-2-ilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 209.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.9735 |