Learn More
Bromuro de 2-acetoxiisobutirilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11446780
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11446780 100 g 100 g
11426780 5 g 5 g
11436780 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11446780 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11592.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 40635-67-4 | C6H9BrO3 | 209.039 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40635-67-4
Fórmula molecular C6H9BrO3
Peso molecular (g/mol) 209.039
Número MDL MFCD00040923
Clave InChI OOKAXSHFTDPZHP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-acetoxyisobutyryl bromide, 2-acetoxy-2-methylpropionyl bromide, 1-bromocarbonyl-1-methylethyl acetate, alpha-acetoxy-isobutyryl bromide, a-acetoxyisobutyryl bromide, alpha-acetoxyisobutyryl bromide, 2-acetoxyisobutyryl bromide;2-acetoxy-2-methylpropionyl bromide, propanoyl bromide, 2-acetyloxy-2-methyl, aibb, pubchem17437
PubChem CID 2724715
Nombre IUPAC acetato de (1-bromo-2-metil-1-oxopropan-2-ilo)
SMILES CC(=O)OC(C)(C)C(=O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acetoxyisobutyryl bromide
Densidad 1.42
Punto de ebullición 100°C to 110°C (25 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.457
Cantidad 100 g
Número UN UN3265
Beilstein 2432585
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.05
Porcentaje de pureza 96%