Learn More
(±)-Ácido 2-acetoxibutírico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (±)-2-Acetoxybutyric Acid |
| CAS | 19947-43-4 |
| Fórmula molecular | C6H10O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-(Acetyloxy)butanoic Acid, (±)-2-(Acetyloxy)butanoic Acid, (±)-2-Acetoxybutanoic Acid, 2-Acetoxybutyric Acid, 2-Hydroxy-butyric Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10O4/c1-3-5(6(8)9)10-4(2)7/h5H,3H2,1-2H3,(H,8,9) |
| SMILES | CCC(OC(=O)C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-acetiloxibutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 146.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.0579 |