Learn More
Ácido 2-acetoxibenzoico-3,4,5,6-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetylsalicylic Acid-d4 |
| CAS | 97781-16-3 |
| Fórmula molecular | C9 2H4 H4 O4 |
| Cantidad | 0.01 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C9H8O4/c1-6(10)13-8-5-3-2-4-7(8)9(11)12/h2-5 H,1H3,(H,11,12)/i2D,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)O)c(OC(=O)C)c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-acetiloxi-3,4,5,6-tetradeuteriobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 184.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.0674 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |