Learn More
2'-Acetoxiacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11437254
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11437254 25 g 25 g
11427254 5 g 5 g
11447254 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11437254 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21624.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7250-94-4 | C10H10O3 | 178.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7250-94-4
Fórmula molecular C10H10O3
Peso molecular (g/mol) 178.19
Número MDL MFCD00017223
Clave InChI WWEDAIJJBDFOOK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2'-acetoxyacetophenone, 2-acetylphenyl acetate, ethanone, 1-2-acetyloxy phenyl, o-acetoxyacetophenone, 2'-acetoxy acetophenone, maybridge1_002653, acmc-209on8, acetic acid 2-acetyl-phenyl ester, acetophenone, 2-hydroxy-, acetate 8ci
PubChem CID 16716
Nombre IUPAC (2-acetilfenilo) acetato
SMILES CC(=O)OC1=CC=CC=C1C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Acetoxyacetophenone
Punto de fusión 88°C to 91°C
Punto de ebullición 118°C (19 mmHg)
Cantidad 25 g
Beilstein 1948938
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.19
Porcentaje de pureza 98%