Learn More
2-acetoxi-N-(2-tiazolil)benzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Acetoxy-N-(2-thiazolyl)benzamide |
| CAS | 402848-76-4 |
| Fórmula molecular | C12H10N2O3S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Denitronitazoxanide, Nitazoxanide Impurity |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H10N2O3S/c1-8(15)17-10-5-3-2-4-9(10)11(16)14-12-13-6-7-18-12/h2-7H,1H3,(H,13,14,16) |
| SMILES | O=C(C1=C(OC(C)=O)C=CC=C1)NC2=NC=CS2 |
| Nombre IUPAC | acetato de [2-(1,3-tiazol-2-ilcarbamoil)fenilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 262.28 |