Learn More
2-acetoxi-2',4'-difluoroacetofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Acetoxy-2',4'-difluoroacetophenone |
| CAS | 122263-03-0 |
| Fórmula molecular | C10H8F2O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-(Acetyloxy)-1-(2,4-difluorophenyl)ethanone, 2-Acetoxy-1-(2,4-difluorophenyl)ethanone, 2-Acetyloxy-1-(2,4-difluorophenyl)ethanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8F2O3/c1-6(13)15-5-10(14)8-3-2-7(11)4-9(8)12/h2-4H,5H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)OCC(=O)c1ccc(F)cc1F |
| Nombre IUPAC | Acetato de [2-(2,4-difluorofenil)-2-oxoetilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 214.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.0442 |