Learn More
2-Acetoxi-1-etoxipropano, TRC
Código de producto. 30004769
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004769 1 g 1 g
30003625 100 mg 100 miligramos
30011857 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004769 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1656581G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54839-24-6
Fórmula molecular C7 H14 O3
Peso molecular (g/mol) 146.18
Sinónimo 1-Ethoxy-2-propyl Acetate
Nombre IUPAC (2-etoxi-1-metil-etilo) acetato
SMILES CCOCC(C)OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acetoxy-1-ethoxypropane
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14O3/c1-4-9-5-6(2)10-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.0943
Porcentaje de pureza >95%