Learn More
2-acetoxi-1,4-naftoquinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Acetoxy-1,4-naphthoquinone |
| CAS | 1785-65-5 |
| Fórmula molecular | C12H8O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-(Acetyloxy)-1,4-naphthalenedione, 2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone Acetate, 2-(Acetyloxy)-1,4-naphthalenedione, 2-Hydroxynaphthoquinone Acetate, Lawsone Acetate, NSC 100542 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H8O4/c1-7(13)16-11-6-10(14)8-4-2-3-5-9(8)12(11)15/h2-6H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)OC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O |
| Nombre IUPAC | Acetato de (1,4-dioxonaftalen-2-ilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 216.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.0423 |